GF06446853
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 5m coil, 2mm coil width, 0.075mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI050231
Empfohlene Produkte
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 064-468-53
L × B × Dicke
5 m × 2 mm × 0.075 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)