Merck
GF59921949
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
powder, 200g, 45micron max. particle size
Synonym(e):
NI036010
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 599-219-49
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)