GF57621999
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 100 x 100mm, 0.015mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonym(e):
FE220211
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 576-219-99
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.015 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)