GF56723025
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), fiber, tex number 15.6, L 200 m, filament diameter 0.023mm
Synonym(e):
AM325750
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 567-230-25
Länge
200 m
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)