GF16821413
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), mesh, nominal aperture 50ám, size 500 × 500 mm, monofil diameter 39ám
Synonym(e):
AM328710
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
mesh
Hersteller/Markenname
Goodfellow 168-214-13
Größe
500 × 500 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)