Wichtige Dokumente
GF55591162
Scandium
foil, 50x50mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99%
Synonym(e):
Scandium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 555-911-62
Widerstandsfähigkeit
50.5 μΩ-cm, 0°C
Größe × Dicke
50x50 mm × 0.1 mm
bp
2836 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1540 °C (lit.)
Dichte
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sc]
InChI
1S/Sc
InChIKey
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)