Wichtige Dokumente
294020
Scandium(III)-oxid
powder, 99.995% trace rare earth metals basis
Synonym(e):
Scandia, Scandium trioxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.995% trace rare earth metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: scandium
reagent type: catalyst
SMILES String
O=[Sc]O[Sc]=O
InChI
1S/3O.2Sc
InChIKey
HYXGAEYDKFCVMU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.