Wichtige Dokumente
GF13905929
Scandium
powder, max. particle size 250 micron, weight 1 g, purity 99.9%
Synonym(e):
SC006010
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 139-059-29
Widerstandsfähigkeit
50.5 μΩ-cm, 0°C
Gewicht
1 g
Max. Partikelgröße
250 μm
bp
2836 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1540 °C (lit.)
Dichte
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sc]
InChI
1S/Sc
InChIKey
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)