GF54425167
Polyphenyleneoxide
PPO, PPO (modified), PPE (modified), sheet, thickness 6 mm, size 100 × 100 mm, pale gray
Synonym(e):
PH303060
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 544-251-67
Größe
100 × 100 mm
Dicke
6 mm
Farbe
pale gray
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF54425167-2EA | 4061825066318 |
GF54425167-1EA | 4061825066301 |
GF54425167-5EA | 4061825066325 |