GF54372764
Polyvinylfluoride
(PVF), film, thickness 0.05 mm, size 150 × 150 mm
Synonym(e):
FV331050
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 543-727-64
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.05 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF54372764-10EA | 4061825035727 |
GF54372764-1EA | 4061825035734 |
GF54372764-2EA | 4061825035741 |
GF54372764-5EA | 4061825035758 |