GF86909787
Polyvinylfluoride
(PVF), film, thickness 0.013 mm, L 0.5 m, coil width 300 mm
Synonym(e):
FV331013
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 869-097-87
Länge
0.5 m
Spiralbreite
300 mm
Dicke
0.013 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)