GF53929727
Magnesium alloy AZ61A, Mg93Al6Zn1
rod, 100mm x 25mm diameter
Synonym(e):
MG097940
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 539-297-27
L × Durchm.
100 mm × 25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF53929727-2EA | 4061829965402 |
GF53929727-1EA | 4061825463971 |
GF53929727-5EA | 4061831015652 |