Merck
GF52848131
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.036 mm, size 1000 × 1000 mm, ohms/square 700
Synonym(e):
ES301910
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 528-481-31
Größe
1000 × 1000 mm
Dicke
0.036 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)