Merck
GF45756940
Aluminum alloy 5056
wire, Al 94.65%/Mg 5%/Mn 0.35%, 0.05 mm diameter, length 100 m, temper hard
Synonym(e):
AJ065120
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 457-569-40
Länge
100 m
Durchmesser
0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF45756940-1EA4061821147820