GF51227827
Aluminum alloy 5019
wire, Al 95%/Mg 5%, 0.12 mm diameter, length 500 m, temper hard
Synonym(e):
AB245130
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 512-278-27
Länge
500 m
Durchmesser
0.12 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF51227827-1EA | 4061821148315 |