GF25392449
Aluminum alloy 5056
wire, Al 94.65%/Mg 5%/Mn 0.35%, 0.05 mm diameter, length 50 m, temper hard
Synonym(e):
AJ065120
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 253-924-49
Länge
50 m
Durchmesser
0.05 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF25392449-1EA | 4061821145833 |