Merck
GF43962936
Quartz - fused
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g
Synonym(e):
SI616010
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 439-629-36
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)