GF20911148
Quartz - fused
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g
Synonym(e):
SI616010
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 209-111-48
Gewicht
500 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)