GF43012145
Platinum/Rhodium
wire, Pt 80%/Rh 20%, 0.5 mm diameter, length 0.2 m
Synonym(e):
PC115140
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 430-121-45
Länge
0.2 m
Durchmesser
0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)