Merck
GF54627611
Platinum/Rhodium
tube, Pt 90%/Rh10%, outside diameter 3.18 mm, length 100 mm, wall thickness 0.125 mm
Synonym(e):
PT017240
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 546-276-11
Länge
100 mm
AD
3.18 mm
Wandstärke
0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)