Merck
GF24172994
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
10m wire, 0.05mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT015120
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 241-729-94
L × Durchm.
10 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)