GF39590747
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 1.105mm, L 200 mm, wall thickness 0.05 mm
Synonym(e):
IM307101
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 395-907-47
Länge
200 mm
Wandstärke
0.05 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF39590747-1EA | 4061825003085 |
GF39590747-20EA | 4061825003092 |
GF39590747-10EA | 4061825003078 |
GF39590747-2EA | 4061825003108 |
GF39590747-5EA | 4061825003115 |