GF37355362
Copper/silver
rod, Cu 70%/Ag 30%, 15 mm diameter, length 200 mm, temper as drawn
Synonym(e):
CU197920
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 373-553-62
Länge
200 mm
Durchmesser
15 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF37355362-1EA | 4061821146793 |