GF36840720
Copper/silver
rod, Cu 95%/Ag 5%, 15 mm diameter, length 50 mm, temper as drawn
Synonym(e):
CY137920
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 368-407-20
Länge
50 mm
Durchmesser
15 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF36840720-2EA | 4061821137067 |
GF36840720-1EA | 4061821137050 |