Merck
GF37251277
Platinum/Rhodium
wire, Pt 90%/Rh10%, 0.38 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
Synonym(e):
PT015148
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 372-512-77
Länge
0.1 m
Durchmesser
0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)