Merck
GF37017266
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
200mm tube, 2.95mm outside diameter, 0.325mm wall thickness, 2.3mm inside diameter, hard
Synonym(e):
FE227450
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 370-172-66
L × Wandstärke
200 mm × 0.325 mm
AD × ID
2.95 mm × 2.3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF37017266-10EA4061829921903
GF37017266-1EA4061825462219
GF37017266-20EA4061829972165
GF37017266-2EA4061829951559
GF37017266-5EA4061829996710