GF36225569
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
foil, 100 x 100mm, 1.0mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI130450
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 362-255-69
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF36225569-5EA | 4061831014624 |
GF36225569-1EA | 4061825461809 |
GF36225569-2EA | 4061829964467 |