GF33590572
Polysulfone
(PSU), rod, diam. 30 mm, L 200 mm, natural
Synonym(e):
SU347930
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 335-905-72
Länge
200 mm
Durchmesser
30 mm
Farbe
natural
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF33590572-2EA | 4061825044194 |
GF33590572-10EA | 4061825044170 |
GF33590572-1EA | 4061825044187 |
GF33590572-5EA | 4061825044200 |