GF32480760
Tantalum carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g
Synonym(e):
TA526010
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 324-807-60
Gewicht
20 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)