Wichtige Dokumente
399531
Molybdäncarbid
−325 mesh, 99.5%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Mo2C
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.89
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
99.5%
Form
powder
Partikelgröße
−325 mesh
SMILES String
[Mo]=C=[Mo]
InChI
1S/C.2Mo
InChIKey
QIJNJJZPYXGIQM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?