Wichtige Dokumente
775703
Molybdän(VI)-oxid
nanopowder, 100 nm (TEM), 99.5% trace metals basis
Synonym(e):
Molybdänsäureanhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.5% trace metals basis
Form
nanopowder
Partikelgröße
100 nm (TEM)
mp (Schmelzpunkt)
795 °C (lit.)
SMILES String
O=[Mo](=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
InChIKey
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The production of hydrogen by catalytic water splitting is important for a wide range of industries including renewable energy petroleum refining and for the production of methanol and ammonia in the chemical industry.