Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
594636
Hafnium(IV)-carbid
<1.25 μm particle size
Synonym(e):
Hafnium carbide, Hafnium monocarbide
Alle Fotos(3)
About This Item
Lineare Formel:
HfC
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.50
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: hafnium
reagent type: catalyst
Partikelgröße
<1.25 μm
mp (Schmelzpunkt)
2930 °C (lit.)
Dichte
12.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[C-]#[Hf+]
InChI
1S/C.Hf/q-1;+1
InChIKey
NVDNLVYQHRUYJA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Used for preparation of ultra-high temperature ceramics
- Reactant in synthesis of hafnium-containing organometallic polymers
- Additive in alloys
- Used in coatings
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?