GF32455964
Platinum/Rhodium
wire, Pt 94%/Rh 6%, 0.50 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
Synonym(e):
PT075130
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 324-559-64
Länge
0.1 m
Durchmesser
0.50 mm