Merck
GF27383777
Silicon nitride - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 150 mm, wall thickness 2.5 mm
Synonym(e):
SI637500
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 273-837-77
Länge
150 mm
AD
10.0 mm
Wandstärke
2.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)