Merck
GF22972158
Silicon nitride - reaction bonded
rod, 2.0 mm diameter, length 100 mm
Synonym(e):
SI637920
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 229-721-58
Länge
100 mm
Durchmesser
2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)