GF26509989
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
500mm tube, 10.0mm outside diameter, 2.0mm wall thickness, 6mm inside diameter, annealed
Synonym(e):
FE227800
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 265-099-89
L × Wandstärke
500 mm × 2.0 mm
AD × ID
10.0 mm × 6 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)