Merck
GF22490423
Silicon carbide
powder, max. particle size 75 micron, weight 500 g, purity 98.7%
Synonym(e):
SI676010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Assay
98.7%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 224-904-23
Gewicht
500 g
Max. Partikelgröße
75 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)