GF18067305
Nickel/Iron
wire, Ni 90%/Fe 10%, 0.5 mm diameter, length 1 m, temper as drawn
Synonym(e):
NJ235140
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 180-673-05
Länge
1 m
Durchmesser
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)