GF15055051
Superconducting composite wire alloy, NbTi+Cu
0.5m wire, 0.4mm diameter, copper/superconductor ratio 1.35:1 by volume
Synonym(e):
NB015250
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 150-550-51
L × Durchm.
0.5 m × 0.4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)