Wichtige Dokumente
GF14382794
Niobium
tube, 1000mm, outside diameter 2.54mm, inside diameter 2.44mm, wall thickness 0.05mm, annealed, 99.9%
Synonym(e):
Niob, Columbium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.90%
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 143-827-94
Widerstandsfähigkeit
13-16 μΩ-cm, 20°C
L × Dicke
1000 mm × 0.05 mm
AD × ID
2.54 mm × 2.44 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2468 °C (lit.)
Dichte
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChIKey
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)