GF14167818
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
5m wire, 0.25mm diameter, hard
Synonym(e):
CU075130
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 141-678-18
L × Durchm.
5 m × 0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)