Wichtige Dokumente
158127
Paraformaldehyd
powder, 95%
Synonym(e):
Polyoxymethylen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.03 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<1.45 mmHg ( 25 °C)
Assay
95%
Form
powder
Selbstzündungstemp.
572 °F
Expl.-Gr.
73 %
mp (Schmelzpunkt)
120-170 °C (lit.)
Dichte
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChIKey
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This protocol describes a method for chemical cross-linking of proteins using formaldehyde. With the exception of zero-length cross-linkers, formaldehyde has the shortest cross-linking span (~2-3 Å) of any cross-linking reagent, thus making it an ideal tool for detecting specific protein-protein interactions with great confidence.