Merck
GF13025652
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 1.1 mm, size 100 × 100 mm, tolerance 0.2
Synonym(e):
ME303010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 130-256-52
Größe
100 × 100 mm
Dicke
1.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)