GF50699425
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 1.3 mm, size 100 × 100 mm, clear clear
Synonym(e):
ME303018
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 506-994-25
Größe
100 × 100 mm
Dicke
1.3 mm
Farbe
clear clear
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)