Merck
GF06936666
Carbon - vitreous - 3000c
powder, max. particle size 300 micron, weight 100 g, condition spherical
Synonym(e):
VC006021
About This Item
UNSPSC-Code:
12141908
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 069-366-66
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
300 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)