Merck
GF26360748
Carbon - vitreous - 3000c
powder, max. particle size 300 micron, weight 20 g, condition spherical
Synonym(e):
VC006021
About This Item
UNSPSC-Code:
12141908
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 263-607-48
Gewicht
20 g
Max. Partikelgröße
300 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)