Wichtige Dokumente
JH-1L-BK
Millipore
Anti-A (Klon BIRMA-1), FFMU
Anti-A from the clone BIRMA-1, Murine IgM, Intermediate for further manufacturing use
About This Item
UNSPSC-Code:
41116102
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Klon
BIRMA-1, monoclonal
Form
liquid
Verpackung
pack of 1 L
Konzentration
1-11 mg/mL protein (Total Protein Range)
Methode(n)
agglutination assay: suitable
pH-Wert
6.7-7.7
Isotyp
IgM
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Standardisierter, konzentrierter Zellkulturüberstand, der mit phosphatgepufferter Kochsalzlösung diafiltriert wurde.
Zum Formulieren von Anti-A- oder Anti-A+B-Blutgruppenbestimmungsreagenzien oder -geräten.
Der BIRMA-1-Antikörper reagiert stark mit allen gängigen Formen des A-Antigens, einschließlich A2B. Wird er in einer geeigneten Konzentration verwendet, agglutiniert er die meisten Beispiele von A<sub>x</sub> direkt. Er hat den Vorteil, Erythrozyten, die als das B(A)-Phänomen aufweisend klassifiziert wurden, nicht zu agglutinieren und auch keine unmodifizierten oder enzymbehandelten B- oder O-Erythrozyten zu agglutinieren. Er ist ein bewährtes Ausgangsmaterial für die Herstellung von Anti-A-Reagenzien
Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid; Haltbarkeit: 24 Monate ab dem Filtrationsdatum.
Durch die US FDA unter einer geteilten Fertigungsvereinbarung lizensiert.
Anwendung
Antikörperzwischenprodukt zu weiteren Herstellungszwecken.
Herstellung eines In-vitro-Blutgruppenbestimmungsprodukts oder -geräts.
Rechtliche Hinweise
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Teilweise verarbeitetes Reagens zur weiteren Herstellung von ausschließlich nicht injizierbaren Produkten. Die Abwesenheit aller viraler Antigene wurde nicht ermittelt. Kein US-Standard der Wirksamkeit. Bei Trübung nicht verwenden. Enthält 0,1 %<nbsp/>(w/v) Natriumazid.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable