Merck
GF06908047
Aluminum/Silicon
rod, Al 88%/Si 12%, 10 mm diameter, length 200 mm, condition extruded
Synonym(e):
AL137910
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 069-080-47
Länge
200 mm
Durchmesser
10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF06908047-5EA4061821134059
GF06908047-1EA4061821134035
GF06908047-2EA4061821134042