GF85108293
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
200mm rod, 15mm diameter, extruded
Synonym(e):
AL137920
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 851-082-93
L × Durchm.
200 mm × 15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)