GF05260722
Aluminium alloy 2024
foil, Al 93.5%/Cu 4.5%/Mg 1.5%/Mn 0.5%, thickness 3.0 mm, size 300 × 300 mm, temper t3
Synonym(e):
AB200450
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 052-607-22
Größe
300 × 300 mm
Dicke
3.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF05260722-1EA | 4061821133748 |
GF05260722-2EA | 4061821133755 |